Learn More
cis-2,6-Dimetilpiperazina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332737 5 g 5 g
11342737 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15684.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21655-48-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21655-48-1
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.192
Número MDL MFCD07772435
Clave InChI IFNWESYYDINUHV-OLQVQODUSA-N
Sinónimo cis-2,6-dimethylpiperazine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl piperazine, 2s,6r-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, 2,6-dimethyl piperazine, 26dmprz, 2,6-dimethylpiperazine #, 2,6-cis-dimethylpiperazine
PubChem CID 6950261
Nombre IUPAC (2S,6R)-2,6-dimetilpiperazina
SMILES CC1CNCC(N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2,6-Dimethylpiperazine
Punto de fusión 108°C to 111°C
Punto de ebullición 162°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1325
Beilstein 79881
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza ≥99%