Learn More
cis-2,6-dimetilmorfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-2,6-Dimethylmorpholine |
| CAS | 6485-55-8 |
| Fórmula molecular | C6H13NO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (2R,6S)-rel-2,6-Dimethylmorpholine, (2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, (2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, 2,6-cis-Dimethylmorpholine, cis-(2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, cis-2,6-Dimethylmorpholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+ |
| SMILES | C[C@@H]1CNC[C@H](C)O1 |
| Nombre IUPAC | (2R,6S)-2,6-dimetilmorfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 115.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0997 |