Learn More
cis-2,6-dimetilmorfolina, Mikromol™
Descripción
cis-2,6-dimetilmorfolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-2,6-Dimethylmorpholine |
| CAS | 6485-55-8 |
| Nombres de analitos o componentes | cis-2,6-Dimethylmorpholine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6H13NO |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2R,6S)-rel-2,6-Dimethylmorpholine, (2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, (2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, 2,6-cis-Dimethylmorpholine, cis-(2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, cis-2,6-Dimethylmorpholine |
| SMILES | C[C@@H]1CNC[C@H](C)O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 115.07 |
| Cantidad | 100 mg |