Learn More
cis-2,6-Dimetilmorfolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347836 10 g 10 g
11357836 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13007.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6485-55-8 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6485-55-8
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00078428
Clave InChI HNVIQLPOGUDBSU-OLQVQODUSA-N
Sinónimo cis-2,6-dimethylmorpholine, 2r,6s-2,6-dimethylmorpholine, 2s,6r-2,6-dimethylmorpholine, unii-vwd860p007, 2,6-dimethylmorpholine, cis, morpholine, 2,6-dimethyl-, cis, 2,6-dimethyl-morpholine, morpholine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, cdmm, pubchem16624
PubChem CID 641500
Nombre IUPAC (2S,6R)-2,6-dimetilmorfolina
SMILES CC1CNCC(O1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2,6-Dimethylmorpholine
Punto de fusión -85°C
Densidad 0.935
Punto de ebullición 146°C to 147°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 10 g
Número UN UN1992
Beilstein 878182
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 97%