Learn More
cis-2,3-Epoxibutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328375 5 g 5 g
11318375 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10320.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1758-33-4 | Molecular Formula: C4H8O | Molecular Weight: 72.11 g/mol
Used in the enantioselective methanolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la metanólisis enantioselectiva.
Solubilidad
Soluble en agua, 2,848e+ 004 mg/l.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y humedad. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1758-33-4
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005128
Clave InChI PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
Sinónimo cis-2,3-epoxybutane, cis-2-butene oxide, cis-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, cis, cis-2-butene epoxide, cis-2-butylene oxide, butane, 2,3-epoxy-, cis, ccris 3758, 2r,3s-2,3-dimethyloxirane, meso-2,3-epoxybutane
PubChem CID 92162
Nombre IUPAC (2R,3S)-2,3-dimetiloxirano
SMILES C[C@H]1O[C@H]1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2,3-Epoxybutane
Punto de fusión -84°C
Densidad 0.826
Punto de ebullición 60°C to 61°C
Temperatura de inflamación −21°C (−5°F)
Índice de refracción 1.383
Cantidad 5 g
Número UN UN3271
Beilstein 79770
Información de solubilidad Soluble in water,2.848e+004mg/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 98%