Learn More
cis-2,3-Epoxibutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10087442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10087442 1 g 1 g
10033690 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10087442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307870010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1758-33-4 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1758-33-4
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005128
Clave InChI PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
Sinónimo cis-2,3-epoxybutane, cis-2-butene oxide, cis-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, cis, cis-2-butene epoxide, cis-2-butylene oxide, butane, 2,3-epoxy-, cis, ccris 3758, 2r,3s-2,3-dimethyloxirane, meso-2,3-epoxybutane
PubChem CID 92162
Nombre IUPAC (2R,3S)-2,3-dimetiloxirano
SMILES C[C@H]1O[C@H]1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2, 3-Epoxybutane
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -84°C to 83°C
Color Marrón a blanco o morado
Densidad 0.8260g/mL
Punto de ebullición 60.0°C to 61.0°C
Temperatura de inflamación −21.7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (corrected for H2O) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3820 to 1.3840
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.826
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo