Learn More
cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-metanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol |
| CAS | 84499-45-6 |
| Fórmula molecular | C13H13Cl2N3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2R,4S)-rel-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13Cl2N3O3/c14-9-1-2-11(12(15)3-9)13(6-18-7-16-17-8-18)20-5-10(4-19)21-13/h1-3,7-8,10,19H,4-6H2/t10-,13-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1O[C@](C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)(CN3C=NN=C3)OC1 |
| Nombre IUPAC | ((2R,4S)-2-((4H-1,2,4-triazol-4-il)metil)-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolan-4-il)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 330.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.03 |