Learn More
cis-2-(2,4-Diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-metanol, TRC
Código de producto. 30003836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003836 250 mg 250 miligramos
30009691 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435930250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61397-58-8
Fórmula molecular C14 H14 Cl2 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 329.18
Sinónimo (2R,4S)-rel-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol, 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-, cis-, rel-(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol, [(2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-Himidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
Nombre IUPAC ((2RS,4SR)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1-Himidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-il)metanol
SMILES OC[C@H]1CO[C@@](Cn2ccnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ((2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-Himidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14Cl2N2O3/c15-10-1-2-12(13(16)5-10)14(8-18-4-3-17-9-18)20-7-11(6-19)21-14/h1-5,9,11,19H,6-8H2/t11-,14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0381
Porcentaje de pureza >95%