Learn More
cis-[2-(2,4-Diclorofenilo)-2-(1H-imidazol-1-ilmetilmetil)-1,3-dioxolano-4-il]metil p-tolilsulfonato, TRC
Código de producto. 30138724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138724 1 g 1 g
17931935 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4357181G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134071-44-6
Fórmula molecular C21 H20 Cl2 N2 O5 S
Peso molecular (g/mol) 483.36
Sinónimo 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-, 4-(4-methylbenzenesulfonate), (2R,4R)-rel-, 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-, 4-methylbenzenesulfonate (ester), (2R,4R)-rel- (9CI), 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-, 4-methylbenzenesulfonate (ester), cis-, Ketoconazole Imp. E (EP)
Nombre IUPAC [(2R,4R)-2-(2,4-diclorofenilo)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolán-4-il]metil 4-metilbenzonosulfonato
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO[C@@](Cn3ccnc3)(O2)c4ccc(Cl)cc4Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl p-Tolylsulfonate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20Cl2N2O5S/c1-15-2-5-18(6-3-15)31(26,27)29-12-17-11-28-21(30-17,13-25-9-8-24-14-25)19-7-4-16(22)10-20(19)23/h2-10,14,17H,11-13H2,1H3/t17-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.047