Learn More
cis-[2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-il-metil)-1,3-dioxolan-4-il]metilo Metanosulfonato, TRC
Código de producto. 30373845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373845 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30373845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4741832.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonate
CAS 103661-14-9
Fórmula molecular C14 H15 Cl2 N3 O5 S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Itraconazole Impurity 16
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15Cl2N3O5S/c1-25(20,21)23-6-11-5-22-14(24-11,7-19-8-17-18-9-19)12-3-2-10(15)4-13(12)16/h2-4,8-9,11H,5-7H2,1H3/t11-,14+/m1/s1
SMILES CS(=O)(=O)OC[C@H]1CO[C@@](Cn2cnnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
Nombre IUPAC metanosulfonato de [(2R,4R)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-4-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 408.257
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.011