Learn More
cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-metanol mesilato, Mikromol™
Código de producto. 30052243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052243 25 mg 25 miligramos
17953406 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052243 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0258.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Mesilato de cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Mesilate
CAS 67914-86-7
Nombres de analitos o componentes cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Mesilate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H15 Cl2 N3 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Mesilate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15Cl2N3O5S/c1-25(20,21)23-6-11-5-22-14(24-11,7-19-9-17-8-18-19)12-3-2-10(15)4-13(12)16/h2-4,8-9,11H,5-7H2,1H3/t11-,14+/m1/s1
SMILES CS(=O)(=O)OC[C@H]1CO[C@@](Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
Nombre IUPAC metanosulfonato de [(2R,4R)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 408.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.0109 g/mol