Learn More
cis-[2-(2,4-Diclorofenilo)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il-metil)-1,3-dioxolano-4-il]metil metanosulfonato, TRC
Código de producto. 30387345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387345 100 mg
30372620 5 g
30369090 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435745100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67914-86-7
Fórmula molecular C14 H15 Cl2 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 408.26
Sinónimo cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Mesilate, cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonate, Itraconazole sulfonate Impurity
Nombre IUPAC [(2R,4R)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolán-4-il]metilmetanosulfonato
SMILES CS(=O)(=O)OC[C@H]1CO[C@@](Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Mesilate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15Cl2N3O5S/c1-25(20,21)23-6-11-5-22-14(24-11,7-19-9-17-8-18-19)12-3-2-10(15)4-13(12)16/h2-4,8-9,11H,5-7H2,1H3/t11-,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.0109