Learn More
cis-13-Docosenamida (>85%), TRC
Código de producto. 30010907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010907 5 g 5 g
30005128 10 g 10 g
30010764 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP5795035G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-84-5
Fórmula molecular C22 H43 N O
Peso molecular (g/mol) 337.58
Sinónimo Plastic additive 21, Erucamide R, (13Z)-13-Docosenamide, (Z)-13-Docosenamide, Erucamide, Adogen 58, Alflow 10, Alflow P 10, Amide E, Ampacet 10090, Armid E, Armoslip E, Armoslip EPX, Armoslip EXP, Atmer 1753, Atmer SA 1753, Atmer SA 1753FD, CESA PPA 0050079, Chemstat HTSA 22, Chemstat HTSA 22-20M, Crodamide E, Crodamide ER, Diamid L 200, E 10, E 10 (amide), Erucic acid amide, Erucic amide, Erucoyl amide, Erucyl amide, Fatty Amide E, Finawax E, Finawax ER, Kemamide E, Kemamide E Ultra, Kemamide E Ultrabead, L 300, L 300 (amide), Loxamid E, Loxiol E SPEZ P, Lutamide ER, MB-S 1519, Neutron S, NewS, PEX-SLT 01, Pinnacle 2530, Proaid AC 18E, RX 4515, SA 1753FD, Struktol TR 131, TEP BP-SL 1, Unislip 1753, WK 1890, cis-13-Docosenamide
Nombre IUPAC (Z)-docos-13-enamida
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plastic additive 21
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.3345