Learn More
Cis-11-Eicosenamida, TRC
Código de producto. 30137249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137249 50 mg 50 miligramos
30135037 25 mg 25 miligramos
17991875 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE10121550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10436-08-5
Fórmula molecular C20 H39 N O
Peso molecular (g/mol) 309.53
Sinónimo (11Z)-11-Eicosenamide, (Z)-icos-11-Enamide, 11-Eicosenamide, (11Z)-, 11-Eicosenamide, (Z)- (8CI)
Nombre IUPAC (Z)-icos-11-enamida
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cis-11-Eicosenamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H39NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H2,21,22)/b10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.3032