Learn More
Ácido cis-10-Pentadecenoico, TRC
Código de producto. 30004984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004984 5 mg 5 miligramos
30003285 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2736505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84743-29-3
Fórmula molecular C15H28O2
Peso molecular (g/mol) 240.38
Sinónimo (Z)-10-Pentadecenoic Acid, (10Z)-10-Pentadecenoic Acid
Nombre IUPAC (Z)-pentado-10-ácido enoico
SMILES CCCC\C=C/CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-10-Pentadecenoic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h5-6H,2-4,7-14H2,1H3,(H,16,17)/b6-5-
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.2089