Learn More
cis-10-Hidroxi-Nortriptilina, TRC
Código de producto. 30004334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004334 25 mg 25 miligramos
30006867 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94881525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 47132-19-4
Fórmula molecular C19 H21 N O
Peso molecular (g/mol) 279.38
Sinónimo 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-, (5Z)-5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-, (Z)-, 10-Hydroxy-(Z)-nortriptyline, cis-10-Hydroxynortriptyline, (Z)-10-Hydroxynortriptyline
Nombre IUPAC (11Z)-11-[3-(metilamino)propilideno]-5,6-dihidrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]anulen-5-ol
SMILES CNCC\C=C/1\c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-10-Hydroxy Nortriptyline
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO/c1-20-12-6-11-16-15-8-3-2-7-14(15)13-19(21)18-10-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19-21H,6,12-13H2,1H3/b16-11-
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1623