Learn More
cis-10,11-Dihidroxi-10,11-dihidrocarbamazepina, TRC
Código de producto. 30004176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004176 50 mg 50 miligramos
30007151 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44881550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58955-94-5
Fórmula molecular C15H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 270.28
Sinónimo 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, (10R,11S)-rel-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, cis-, rel-(10R,11S)-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 5924, cis-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine, cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, cis-Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxide
Nombre IUPAC (5S,6R)-5,6-dihidroxi-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2[C@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14,18-19H,(H2,16,20)/t13-,14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1004
Porcentaje de pureza >95%