Learn More
Ácido cis-1-fenil-2-(ftalimidometil)ciclopropanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-1-Phenyl-2-(phthalimidomethyl)cyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 69160-56-1 |
| Fórmula molecular | C19H15NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | cis-2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-1-phenyl-cyclopropanecarboxylic Acid, (1R,2S)-rel-2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-1-phenyl-cyclopropanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15NO4/c21-16-14-8-4-5-9-15(14)17(22)20(16)11-13-10-19(13,18(23)24)12-6-2-1-3-7-12/h1-9,13H,10-11H2,(H,23,24)/t13-,19+/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@]1(C[C@H]1CN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | Ácido (1S,2R)-2-[(1,3-dioxoisoindol-2-il)metil]-1-fenilciclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 321.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.1001 |