Learn More
Ácido cis-1-metil-1,2-ciclohexanodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-1-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic Acid |
| CAS | 76704-91-1 |
| Fórmula molecular | C9H14O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | rel-(1R,2S)-1-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic Acid, (1R,2S)-rel-1-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O4/c1-9(8(12)13)5-3-2-4-6(9)7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t6?,9-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]1(CCCCC1C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R)-1-metilciclohexano-1,2-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0892 |