Learn More
cis-1-hidroxi-2,7-diamino mitoseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-cis-1-Hydroxy-2,7-diamino Mitosene |
| CAS | 98462-75-0 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N4 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione, 2,7-diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-1-hydroxy-6-methyl-, (1S,2S)-, 1H-Pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione, 2,7-diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-1-hydroxy-6-methyl-, (1S-cis)-, (1S,2S)-2,7-Diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-1-hydroxy-6-methyl-1H-pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione, (1S-cis)-1-Hydroxy-2,7-diaminomitosene, (1S,2S)-1-Hydroxy-2,7-diaminomitosene, (1S)-cis-1-Hydroxy-2,7-diamino Mitosene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N4O5/c1-4-8(16)13(21)7-5(3-23-14(17)22)9-12(20)6(15)2-18(9)10(7)11(4)19/h6,12,20H,2-3,15-16H2,1H3,(H2,17,22)/t6-,12-/m0/s1 |
| SMILES | CC1=C(N)C(=O)c2c(COC(=O)N)c3[C@@H](O)[C@@H](N)Cn3c2C1=O |
| Nombre IUPAC | carbamato de [(2S,3S)-2,6-diamino-3-hidroxi-7-metil-5,8-dioxo-2,3-dihidro-1H-pirrolo[1,2-a]indol-4-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 320.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.1121 |