Learn More
cis-1-cloro-1,5-hexadieno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-1-Chloro-1,5-hexadiene |
| CAS | 27934-74-3 |
| Fórmula molecular | C6H9Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (Z)-1-Chloro-1,5-hexadiene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2,5-6H,1,3-4H2/b6-5- |
| SMILES | C=CCC/C=C\Cl |
| Nombre IUPAC | (1Z)-1-clorohexa-1,5-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 116.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0393 |