Learn More
Cis-1-bromo-2-etoxietilen, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-1-Bromo-2-ethoxyethylene |
| CAS | 23521-49-5 |
| Fórmula molecular | C4 H7 Br O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | cis-1-Bromo-2-ethoxyethene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7BrO/c1-2-6-4-3-5/h3-4H,2H2,1H3/b4-3- |
| SMILES | CCO\C=C/Br |
| Nombre IUPAC | (Z)-1-bromo-2-etoxi-etileno |
| Peso molecular (g/mol) | 151 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.968 |