Learn More
cis-1-bromo-1-propeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-1-Bromo-1-propene |
| CAS | 590-13-6 |
| Fórmula molecular | C3H5Br |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (Z)-1-Bromo-1-propene, (Z)-1-Propenyl Bromide, cis-1-Propenyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2- |
| SMILES | C\C=C/Br |
| Nombre IUPAC | (Z)-1-bromoprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 120.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.9575 |