Learn More
Monohidrato de cis-1,8-p-mentanediol, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-1,8-p-Menthanediol monohydrate |
| Punto de fusión | 114°C to 117°C |
| Fórmula molecular | C16H30BaO4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | barium 2-ethylhexanoate, barium bis 2-ethylhexanoate, barium 2+ ; 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt 2:1, acmc-20alrk, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt, dsstox_cid_24888, dsstox_rid_80561, dsstox_gsid_44888, bis 2-ethylhexanoic acid barium salt |
| Clave InChI | VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYNA-L |
| SMILES | CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ba+2] |
| Nombre IUPAC | bario(2+); 2-etilhexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 423.74 |
| PubChem CID | 102821 |
| Mostrar más |