Learn More
Monohidrato de cis-1,8-p-mentanediol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11428866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428866 25 g 25 g
11438866 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17011.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2451-01-6
Número MDL MFCD00167312
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,8-p-Menthanediol monohydrate
Punto de fusión 114°C to 117°C
Fórmula molecular C10H22O3
Cantidad 25 g
Sinónimo terpin hydrate, p-menthane-1,8-diol monohydrate, terpin monohydrate, terpin cis-form hydrate, 4-2-hydroxypropan-2-yl-1-methylcyclohexanol hydrate, terpin hydrate usp, terpin hydrate cis-form, cyclohexanemethanol, 4-hydroxy-alpha,alpha,4-trimethyl-, monohydrate
Clave InChI JGKJMBOJWVAMIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCC(CC1)C(C)(C)O)O.O
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxipropian-2-il)-1-metilciclohexan-1-ol; hidrato
Peso molecular (g/mol) 190.28
PubChem CID 17141
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.28 (172.27 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%