Learn More
cis-1,5-octadien-3-ol (estabilizado con ~1% BHT), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-1,5-Octadien-3-ol |
| CAS | 50306-18-8 |
| Fórmula molecular | C8H14O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (5Z)-1,5-Octadien-3-ol, (5Z)-Octa-1,5-dien-3-ol, (Z)-1,5-Octadien-3-ol, (Z)-Octa-1,5-dien-3-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3/b6-5- |
| SMILES | C=CC(O)C/C=C\CC |
| Nombre IUPAC | (5Z)-octa-1,5-dien-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 126.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1045 |