Learn More
cis-1,5-Dimetilbiciclico[3.3.0]octano-3,7-diona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10533761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10533761 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10533761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205550010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Nombre de nota 98+%
CAS 21170-10-5
Punto de fusión 228.0°C to 230.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H14O2
Número MDL MFCD00003772
Cantidad 1 g
Sinónimo cis-1,5-dimethylbicyclo 3.3.0 octane-3,7-dione, 3a,6a-dimethylperhydropentalene-2,5-dione, cis-3a,6a-dimethyltetrahydropentalene-2,5 1h,3h-dione, cis-tetrahydro-3a,6a-dimethylpentalene-2,5 1h,3h-dione, 3a,6a-dimethyltetrahydro-2,5 1h,3h-pentalenedione, 3a,6a-dimethyl-tetrahydropentalene-2,5-dione, 3ar,6ar-3a,6a-dimethyl-tetrahydropentalene-2,5-dione, zlchem 111, acmc-20alfk, pubchem6298
Clave InChI KGZWVKASYOPUET-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC12CC(=O)CC1(CC(=O)C2)C
Nombre IUPAC 3a,6a-dimetil-1,3,4,6-tetrahidropentaleno-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 166.22
PubChem CID 89460
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-1,5-Dimethylbicyclo¢3.3.0!octane-3,7-dione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2