Learn More
cis-1-(4-metoxibencil)-3-hidroxi-5-(3-piridil)-2-pirrolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-1-(4-Methoxybenzyl)-3-hydroxy-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinone |
| CAS | 359436-86-5 |
| Fórmula molecular | C17 H18 N2 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N2O3/c1-22-14-6-4-12(5-7-14)11-19-15(9-16(20)17(19)21)13-3-2-8-18-10-13/h2-8,10,15-16,20H,9,11H2,1H3/t15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(CN2[C@H](C[C@@H](O)C2=O)c3cccnc3)cc1 |
| Nombre IUPAC | (3R,5R)-3-hidroxi-1-[(4-metoxifenil)metil]-5-piridin-3-ilpirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 298.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1317 |