Learn More
cis-1,4-Dicloro-2-buteno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443198 25 g 25 g
11453198 100 g 100 g
11463198 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18956.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1476-11-5 | C4H6Cl2 | 124.992 g/mol
It is employed as an intermediate for the production of other chemicals such as in the production of chloroprene. It is also used as a starting material in the production of adiponitrile, butane-1,4-diol, and tetrahydrofuran. It is also used in the preparation of functionalized 3,5-disubstituted cyclopent-2-enones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para la producción de otros productos químicos, como la producción de cloropreno. También se utiliza como material de partida en la producción de adiponitrilo, butano-1,4-diol y tetrahidrofurano. Se emplea igualmente en la preparación de ciclopent-2-enones funcionalizados con 3,5-disubiridos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol, éter, acetona y benceno.
Notas
Sensible a la luz & la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, calor, agua/humedad y luz. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1476-11-5
Fórmula molecular C4H6Cl2
Número MDL MFCD00062950
Clave InChI FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
Sinónimo cis-1,4-dichloro-2-butene, z-1,4-dichlorobut-2-ene, 1,4-dichloro-cis-2-butene, 2-butene, 1,4-dichloro-, z, cis-1,4-dichlorobut-2-ene, unii-bqs2752i90, ccris 2651, cis 1,4-dichlorobutene, 2-butene, 1,4-dichloro-, cis, cis-2,3-dichlorobut-2-ene
PubChem CID 6432115
Nombre IUPAC (Z)-1,4-diclorobut-2-ano
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,4-Dichloro-2-butene
Punto de fusión -48°C
Densidad 1.188
Punto de ebullición 151°C to 153°C
Temperatura de inflamación 55°C (132°F)
Índice de refracción 1.49
Cantidad 25 g
Número UN UN3390
Beilstein 1719692
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene.
SMILES C(C=CCCl)Cl
Peso molecular (g/mol) 124.992
Formula Weight (peso de la fórmula) 125
Porcentaje de pureza 95%