Learn More
cis-1,4-Diacetoxi-2-buteno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337846 10 g 10 g
11347846 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13024.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25260-60-0 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El cis-1,4-diacetoxi-2-buteno se utiliza como un intermediario en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25260-60-0
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00059339,MFCD00077968
Clave InChI VZUAUHWZIKOMFC-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo cis-1,4-diacetoxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, 2z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, cis-2-butene-1,4-diol diacetate, 2z-4-acetyloxybut-2-enyl acetate, 2z-4-acetyloxy but-2-en-1-yl acetate, cis-1,4-diacetoxy-2-buten, z-1,4-diacetoxy-2-butene, cis-2-buten-1,4-diol diacetate, z-but-2-ene-1,4-diyldiacetate
PubChem CID 643799
Nombre IUPAC acetato [(Z)-4-acetiloxibut-2-enil]
SMILES CC(=O)OC\C=C/COC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Densidad 1.09
Punto de ebullición 120°C to 121°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4416
Cantidad 10 g
Beilstein 1724379
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 96%