Learn More
cis-1,4-Diacetoxi-2-buteno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676620 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 10676620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431260250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1, 4-Diacetoxy-2-butene
CAS 25260-60-0
Color Incolora
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 222.0°C to 223.0°C
Temperatura de inflamación >113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H12O4
Número MDL MFCD00059339,MFCD00077968
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.08
Sinónimo cis-1,4-diacetoxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, 2z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, cis-2-butene-1,4-diol diacetate, 2z-4-acetyloxybut-2-enyl acetate, 2z-4-acetyloxy but-2-en-1-yl acetate, cis-1,4-diacetoxy-2-buten, z-1,4-diacetoxy-2-butene, cis-2-buten-1,4-diol diacetate, z-but-2-ene-1,4-diyldiacetate
Clave InChI VZUAUHWZIKOMFC-ARJAWSKDSA-N
SMILES CC(=O)OC\C=C/COC(C)=O
Nombre IUPAC acetato [(Z)-4-acetiloxibut-2-enil]
Peso molecular (g/mol) 172.18
PubChem CID 643799
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.