Learn More
cis-1,3-O-bencilidenglicerol, TRC
Código de producto. 30335571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335571 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30335571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB27927510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,3-O-Benzylideneglycerol
CAS 4141-19-9
Fórmula molecular C10 H12 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,3-Dioxan-5-ol, 2-phenyl-, cis-, m-Dioxan-5-ol, 2-phenyl-, cis- (8CI), cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol, cis-1,3-O-Benzylideneglycerol, cis-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c11-9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2/t9-,10+
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H](OC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-fenil-1,3-dioxan-5-ol
Peso molecular (g/mol) 180.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786