Learn More
cis-1,3-dicloroprofeno, TRC
Código de producto. 30353843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353843 5 g 5 g
30357213 25 g -
30359120 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353843 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2696805G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10061-01-5
Fórmula molecular C3 H4 Cl2
Peso molecular (g/mol) 110.97
Sinónimo 1-Propene, 1,3-dichloro-, (Z)-, Propene, 1,3-dichloro-, (Z)- (8CI), (1Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloro-1-propene, cis-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloropropylene, cis-3-Chloroallyl chloride, cis-Telone
Nombre IUPAC (Z)-1,3-dicloroprop-1-eno
SMILES ClC\C=C/Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material cis-1,3-Dichloropropene
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.969
Porcentaje de pureza >95%