Learn More
cis-1,3-dicloropropeno, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16369187 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Unit Size
16369187 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16369187 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S1460
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
cis-1,3-Dicloropropeno10061-01-51000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material cis-1,3-Dichloropropene
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
CAS 10061-01-5, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C3H4Cl2
Número MDL MFCD00062949
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI UOORRWUZONOOLO-UPHRSURJSA-N
SMILES ClC\C=C/Cl
Nombre IUPAC (Z)-1,3-dicloroprop-1-eno
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Peso molecular (g/mol) 110.97
PubChem CID 5280970
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:18809
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • cis-1,3-Dichloropropene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, 1,3-dichloropropene
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio