Learn More
cis-1-(3-Cloroalilo)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantantano Cloruro, TRC
Código de producto. 30138524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138524 5 g 5 g
30133900 10 g 10 g
30008868 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3642305G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51229-78-8
Fórmula molecular C9 H16 Cl N4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 251.16
Sinónimo 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride, (Z)-, 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-[(2Z)-3-chloro-2-propenyl]-, chloride (9CI), 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane deriv., Dowicil 200, cis-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride, cis-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantantane chloride, cis-CTAC, Quaternium 15, 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-[(2Z)-3-chloro-2-propen-1-yl]-, chloride (1:1) (ACI)
Nombre IUPAC 1-[(Z)-3-cloroprop-2-enilo]-3,5,7-triaza-1-azoniatriciclo[3.3.1.13,7]decano; cloruro
SMILES [Cl-].Cl\C=C/C[N+]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-cis-3-Chloroallyl-3,5,7-triaza-1-azonia-adamantane chloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16ClN4.ClH/c10-2-1-3-14-7-11-4-12(8-14)6-13(5-11)9-14;/h1-2H,3-9H2;1H/q+1;/p-1/b2-1-;
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0752