Learn More
cis-1,3,3-tricloro-1-propeno (mezcla cis-trans, ~70 % Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-1,3,3-Trichloro-1-propene |
| CAS | 2953-50-6 |
| Fórmula molecular | C3H3Cl3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (Z)-1,3,3-Trichloro-1-propene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3Cl3/c4-2-1-3(5)6/h1-3H/b2-1- |
| SMILES | Cl\C=C/C(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | (Z)-1,3,3-tricloroprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 145.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.93 |