Learn More
cis-1,3,3-tricloro-1-propeno (mezcla cis-trans, ~70 % Z), TRC
Código de producto. 30457151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457151 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30457151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7739455MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,3,3-Trichloro-1-propene
CAS 2953-50-6
Fórmula molecular C3H3Cl3
Cantidad 5 mg
Sinónimo (Z)-1,3,3-Trichloro-1-propene
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3Cl3/c4-2-1-3(5)6/h1-3H/b2-1-
SMILES Cl\C=C/C(Cl)Cl
Nombre IUPAC (Z)-1,3,3-tricloroprop-1-eno
Peso molecular (g/mol) 145.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.93