Learn More
cis-1,2-Dichloroethylene, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10684762 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mL
10 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 ml
2.50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10684762 10 mL Glass bottle 10 ml
10657642 2.5 mL Glass bottle 2.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10684762 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113380100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-59-2
Fórmula molecular C2H2Cl2
Peso molecular (g/mol) 96.94
Número MDL MFCD00000925
Clave InChI KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Sinónimo cis-1,2-dichloroethene, z-1,2-dichloroethene, cis-1,2-dichloroethylene, z-1,2-dichloroethylene, cis-dichloroethylene, acetalyne dichloride, acetylene dichloride, cis, ethene, 1,2-dichloro-, z, cis-acetylene dichloride, unii-fyo9g15jyd
PubChem CID 643833
ChEBI CHEBI:28805
Nombre IUPAC (Z)-1,2-dicloroeteno
SMILES C(=CCl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1, 2-Dichloroethylene
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -80.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 60.0°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal ClCH=CHCl
Índice de refracción 1.4475 to 1.4495
Cantidad 10 mL
Beilstein 01,188
Fieser 13,293
Índice Merck 15,87
Gravedad específica 1.28
Estabilizante 0.003% MEHQ
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid