Learn More
(±)-cis-1,2-Diaminociclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10244544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10244544 1 g Frasco de vidrio 1 g
10778425 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10244544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 248660010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1436-59-5 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1436-59-5
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00063746
Clave InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cis-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diamine, unii-r0zn6k26ep, cis-cyclohexane-1,2-diamine, 1,2-diaminocyclohexane, cis, r0zn6k26ep, 1,2-cyclohexanediamine, 1r,2s-rel, 1,2-cyclohexanediamine #, cis-1,2-cyclohexandiamine
PubChem CID 342917
SMILES NC1CCCCC1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-cis-1, 2-Diaminocyclohexane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Densidad 0.9520g/mL
Punto de ebullición 92.0°C (14.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4930 to 1.4960 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.952
Nombre IUPAC (1S,2R)-ciclohexano-1,2-diamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-cis-1,2-Diaminocyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.