Learn More
Anhídrido cis-1,2-ciclohexanodicarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10766391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10766391 250 g Frasco de vidrio 250 g
10583701 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10157703 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10766391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154032500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13149-00-3 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13149-00-3
Fórmula molecular C8H10O3
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00005926
Clave InChI MUTGBJKUEZFXGO-OLQVQODUSA-N
Sinónimo cis-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis-hexahydrophthalic anhydride, unii-b52z7tnv87, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, hexahydrophthalic anhydride, cis, 3ar,7as-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-, 3ar,7as-rel, 3ar,7as-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-, cis
PubChem CID 641660
Nombre IUPAC (3aS,7aR)-3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-2-benzofuran-1,3-diona
SMILES C1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1, 2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Punto de fusión 29.0°C to 32.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 296.0°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyzes. Other solubilities: miscible with benzene, toluene, acetone, ccl4,, chloroform, ethanol, ethyl acetate, slightly soluble in petroleum ether
Viscosidad 26 mPa.s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.