Learn More
Ácido cis-1,2-ciclohexanedicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348445 25 g 25 g
11358445 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10466.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 610-09-3 | C8H10O4 | 170.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-09-3
Fórmula molecular C8H10O4
Peso molecular (g/mol) 170.17
Número MDL MFCD00064949
Clave InChI QSAWQNUELGIYBC-OLQVQODUSA-L
Sinónimo cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, cis-hexahydrophthalic acid, 1r,2s-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1s,2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexanedicarboxylicacid, ksc497o9d, cis-+/--perhydrophthalic acid, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylicacid
PubChem CID 245564
Nombre IUPAC ácido (1S,2R)-ciclohexano-1,2-dicarboxílico
SMILES [O-]C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Punto de fusión 189°C to 192°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2049754
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%