Learn More
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10297040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10297040 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10297040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 320890010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
CAS 983-80-2
Punto de fusión 122°C to 126°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C26H22P2
Fórmula lineal (C6H5)2PCH=CHP(C6H5)2
Número MDL MFCD00003046 MFCD00063219
Cantidad 1 g
Sinónimo cis-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, z-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-vinylenebis diphenylphosphine, trans-1,2-bis diphenylphosphinyl ethylene, trans-vinylenebis diphenylphosphine, z-2-diphenylphosphanyl ethenyl diphenylphosphane, dppv, phosphine, trans
Clave InChI NCKJIJSEWKIXAT-DQRAZIAOSA-N
SMILES C(=C\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC [(1Z)-2-(diphenylphosphanyl)ethenyl]diphenylphosphane
Peso molecular (g/mol) 396.41
PubChem CID 2733415
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.41
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystals or Crystalline Needles