Learn More
Cis-1,2-bis(difenilfosfino)etileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412888 1 g 1 g
11422888 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16859.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 983-80-2 | C26H22P2 | 396.41 g/mol
Intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
sensible al aire. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 983-80-2
Fórmula molecular C26H22P2
Peso molecular (g/mol) 396.41
Número MDL MFCD00003046 MFCD00063219
Clave InChI NCKJIJSEWKIXAT-DQRAZIAOSA-N
Sinónimo cis-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, z-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-vinylenebis diphenylphosphine, trans-1,2-bis diphenylphosphinyl ethylene, trans-vinylenebis diphenylphosphine, z-2-diphenylphosphanyl ethenyl diphenylphosphane, dppv, phosphine, trans
PubChem CID 2733415
SMILES C(=C\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
Punto de fusión 122°C to 126°C
Cantidad 1 g
Beilstein 757792
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC [(Z)-2-difenilfosfaniletenil]-difenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.41
Porcentaje de pureza 97%