Learn More
cis-1,2,3,4-tetrahidro-1-fenil-4-isoquinolinol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | cis-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenyl-4-isoquinolinol |
| CAS | 90861-85-1 |
| Fórmula molecular | C15H15NO |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (1R,4S)-rel-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenyl-4-isoquinolinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO/c17-14-10-16-15(11-6-2-1-3-7-11)13-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,14-17H,10H2/t14-,15-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CN[C@@H](c2ccccc2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (1S,4R)-1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 225.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1154 |