Learn More
Ácido tranexámico cis-(1,1-dimetiletoxi)carbonil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl Tranexamic Acid |
| CAS | 847416-70-0 |
| Fórmula molecular | C13H23NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | cis-4-[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]methyl]-cyclohexanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t9-,10+ |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC[C@@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]metil]ciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 257.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1627 |