Learn More
Cirsimaritin, MedChemExpress
Código de producto. 16451758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16451758 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16451758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN6648
MedChemExpress Cirsimaritin binds weakly to the benzodiazepine site on GABAA receptors, with antidepressant, anxiolytic and antinociceptive activities.
Cirsimaritin binds weakly to the benzodiazepine site on GABAA receptors, with antidepressant, anxiolytic and antinociceptive activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cirsimaritin
CAS 6601-62-3
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 22.73 mg/mL (72.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 314.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.29
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation