Learn More
Karl Hecht™ Cubreobjetos circulares en cajas
Descripción
- Se suministra en cajas de plástico de 100 unidades.
- Espesor 1, 0,13 a 0,16 mm
- Marcado CE
- 13mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Forma | Círculo |
| Material | Vidrio |
| Grosor (métrico) | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Microscopía, tinción |
| Certificaciones | Marcado CE |
| Cantidad | 100/caja |