Learn More
Heinz Herenz Cubreobjetos circulares
Código de producto. 30158437
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
30158437 13 mm paquete de 100
30158480 10 mm paquete de 1000
30158326 14 mm paquete de 1000
30158414 24 mm paquete de 1000
30158500 25 mm paquete de 1000
30158495 20 mm paquete de 1000
30158325 12 mm paquete de 1000
30158473 18 mm paquete de 1000
30158440 22 mm paquete de 1000
30158374 11 mm paquete de 1000
30158498 15 mm paquete de 1000
30158344 30 mm paquete de 1000
30158420 32 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 30158437 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1051204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.04€
    5.34€ / paquete de 100
    Ahorro 0.70€
    11% Descuento
En stock
Cubreobjetos circulares.
  • Cubreobjetos redondos
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Círculo
Material Vidrio de borosilicato
Anchura (métrico) 13 mm
Grosor (métrico) 1 mm
Esterilidad No estéril
Desechables Un solo uso