Learn More
Heinz Herenz Cubreobjetos circulares
Descripción
- Cubreobjetos redondos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubreobjetos |
| Forma | Círculo |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud (métrico) | 14 mm |
| Anchura (métrico) | 14 mm |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Un solo uso |