Learn More
Brady™ Bloqueo de disyuntor
Código de producto. 11781945 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11781945 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 11781945 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 090853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.85€
    20.78€ / paquete de 1
    Ahorro 3.07€
    12% Descuento
En stock
El bloqueo de disyuntores ofrece un método seguro y eficaz para bloquear disyuntores europeos.
  • Único: no requiere herramientas para su instalación.
  • El bloqueo se instala fácilmente con la ayuda de un botón pulsador.
  • El bloqueo estilo barra de amarre tiene una rueda de pulgar para una aplicación rápida.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de disyuntor
Alternate Part Number ELEC. DISYUNTOR L/O EURO TB EA
Color Rojo
Material Relleno de vidrio Nylon
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Bloqueos de disyuntor en miniatura: barra de acoplamiento
Diámetro (imperial) 0,95 in
Diámetro de la argolla (imperial) 0,28 in
Diámetro (métrico) 24.13 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 7 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 24,13 x 31,24 x 54,9 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 2,16 in
Altura (métrico) 54.91 mm
Material (Shackle) Nailon relleno de vidrio
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 1,23 in
Anchura (métrico) 31,24 mm